4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC4371P-25GEA 994 DKK
APOSPC4371P-25G APOSPC4371P-100G APOSPC4371P-5G
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
Molekylvægt: 206,14
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061251
CAS-nummer: 208173-21-1