2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC4371M-5GEA 318 DKK
APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-100G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
Molekylvægt: 206,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061248
CAS-nummer: 202664-53-7