ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSPC4366-5GEA
197
DKK
APOSPC4366-5G
APOSPC4366-1G
APOSPC4366-25G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅ClF₂O Molekylvægt: 190,5745 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03966888 CAS-nummer: 51336-95-9 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |