N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC4302-5GEA 0 DKK
APOSPC4302-5G APOSPC4302-1G
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 48…50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052908
CAS-nummer: 1692-79-1