2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC412228-250MGEA
688
DKK
APOSPC412228-250MG
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂ Molekylvægt: 288,07 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12923414 CAS-nummer: 947249-01-6 |