6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC412208-100MGEA
2680
DKK
APOSPC412208-100MG
APOSPC412208-250MG
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₁₁H₉BFNO₂ Molekylvægt: 217,01 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09037487 CAS-nummer: 1072944-20-7 |