2-Chloro-6-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC412003-5GEA 710 DKK
APOSPC412003-5G
2-Chloro-6-fluoro-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BClFO₂
Molekylvægt: 188,3917 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701535
CAS-nummer: 352535-86-5