2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC408013-25GEA 1850 DKK
APOSPC408013-25G APOSPC408013-5G APOSPC408013-1G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Molekylvægt: 167,9300 g/mol
Smeltepunkt: 161…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367058
CAS-nummer: 871126-22-6