7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC402122-5GEA 678 DKK
APOSPC402122-5G
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one 97%
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₅FN₂O
Molekylvægt: 164,1400 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05664874
CAS-nummer: 16499-57-3