2,5-Difluoro-p-toluic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC400739-5GEA 753 DKK
APOSPC400739-5G
2,5-Difluoro-p-toluic acid
2,5-Difluoro-p-toluic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molekylvægt: 172,13
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063230
CAS-nummer: 103877-80-1