2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC400729-5GEA 863 DKK
APOSPC400729-5G APOSPC400729-25G APOSPC400729-1G
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Molekylvægt: 153,13 g/mol
Smeltepunkt: 43…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09835341
CAS-nummer: 329314-68-3