4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC3973-250MGEA 110 DKK
APOSPC3973-250MG
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₂BFO₃
Molekylvægt: 246,04 g/mol
Smeltepunkt: 151…155 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093064
CAS-nummer: 166744-78-1