3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC3956-5GEA
1360
DKK
APOSPC3956-5G
APOSPC3956-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Molekylvægt: 271,03 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09999512 CAS-nummer: 1026201-95-5 |