Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC3663-5GEA
933
DKK
APOSPC3663-5G
APOSPC3663-1G
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molekylvægt: 233,04 g/mol Smeltepunkt: 35…37 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09261255 CAS-nummer: 206551-41-9 |