2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSPC3586-5GEA
1880
DKK
APOSPC3586-5G
APOSPC3586-10G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formel:
C₈H₆BrF₃S Molekylvægt: 271,10 Kogepunkt: 71 °C/1mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236345 CAS-nummer: 238403-52-6 UN nummer: 1760 ADR: 8,III |