3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC3565-1GEA 2150 DKK
APOSPC3565-1G APOSPC3565-5G
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₄
Molekylvægt: 212,97 g/mol
Smeltepunkt: 161…163 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436059
CAS-nummer: 913835-58-2