2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC3537-5GEA 634 DKK
APOSPC3537-5G APOSPC3537-1G APOSPC3537-250MG
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
2-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
Molekylvægt: 197,96 g/mol
Smeltepunkt: 173…175 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08436034
CAS-nummer: 603122-84-5