3-Fluoro-4-(phenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3534-1G
APOSPC3534-1GEA 1860 DKK
APOSPC3534-1G
3-Fluoro-4-(phenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(phenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
Smeltepunkt: 219…221 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436025
CAS-nummer: 874288-40-1