3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSPC3533-1GEA
569
DKK
APOSPC3533-1G
APOSPC3533-500MG
APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₅H₅BFNO₂ Molekylvægt: 140,91 Smeltepunkt: 237…239 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03788558 CAS-nummer: 458532-97-3 |