5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC3436-1GEA 2140 DKK
APOSPC3436-1G APOSPC3436-250MG
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₃
Molekylvægt: 196,9700 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09878343
CAS-nummer: 957062-96-3