2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC32756-5GEA 531 DKK
APOSPC32756-5G APOSPC32756-100G APOSPC32756-25G
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
Smeltepunkt: 100…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369725
CAS-nummer: 849061-98-9