Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC3247-5GEA 933 DKK
APOSPC3247-5G APOSPC3247-1G APOSPC3247-250MG
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₄
Molekylvægt: 301,2200 g/mol
Smeltepunkt: 297…305 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219847
CAS-nummer: 175203-85-7