Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC3216-1GEA 393 DKK
APOSPC3216-1G
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₄
Molekylvægt: 301,2180 g/mol
Smeltepunkt: 235…240 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221480
CAS-nummer: 175278-35-0