Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC3180-5GEA 132 DKK
APOSPC3180-5G APOSPC3180-100G APOSPC3180-25G
Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Ethyl chlorofluoroacetate
Formel: C₄H₆ClFO₂
Molekylvægt: 140,54 g/mol
Kogepunkt: 128…130 °C
Massefylde: 1,225 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 44 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039333
CAS-nummer: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II