α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSPC3168-5GEA
786
DKK
APOSPC3168-5G
APOSPC3168-1G
APOSPC3168-25G
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
α,3-Dibromo-2-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅Br₂F Molekylvægt: 267,92 Kogepunkt: 60 °C/0,1mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09842442 CAS-nummer: 149947-16-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |