2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC3077-1GEA
985
DKK
APOSPC3077-1G
APOSPC3077-10G
APOSPC3077-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molekylvægt: 219,9500 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03428511 CAS-nummer: 312936-89-3 |