4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC303136-5GEA 5020 DKK
APOSPC303136-5G APOSPC303136-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molekylvægt: 224,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687173
CAS-nummer: 1242250-37-8