5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC303095-1GEA 0 DKK
APOSPC303095-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molekylvægt: 209,60 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832359
CAS-nummer: 942319-05-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III