4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC303087-1GEA
1860
DKK
APOSPC303087-1G
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone
Formel:
C₁₀H₁₁FO Molekylvægt: 166,20 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660269 CAS-nummer: 42444-20-2 |