3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC303057-1GEA 1970 DKK
APOSPC303057-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molekylvægt: 209,60 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972759
CAS-nummer: 361393-93-3