2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC303041-5GEA 1860 DKK
APOSPC303041-25G APOSPC303041-5G APOSPC303041-1G APOSPC303041-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO₂
Molekylvægt: 207,15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832305
CAS-nummer: 660848-57-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III