6-Chloro-2,3-difluoroanisole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC303011-1GEA 481 DKK
APOSPC303011-1G APOSPC303011-5G
6-Chloro-2,3-difluoroanisole 97%
6-Chloro-2,3-difluoroanisole
Formel: C₇H₅ClF₂O
Molekylvægt: 178,57
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201078
CAS-nummer: 1373921-04-0