5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC303003-1GEA 601 DKK
APOSPC303003-1G APOSPC303003-10G APOSPC303003-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Smeltepunkt: 89…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519333
CAS-nummer: 1092460-83-7