4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302984-5GEA
1360
DKK
APOSPC302984-5G
APOSPC302984-10G
APOSPC302984-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Molekylvægt: 202,61 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19687180 CAS-nummer: 1323966-27-3 |