3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302964-5GEA 5410 DKK
APOSPC302964-5G APOSPC302964-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Molekylvægt: 205,18 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025379
CAS-nummer: 916420-60-5