3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302957-1GEA
4320
DKK
APOSPC302957-1G
APOSPC302957-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₃ Molekylvægt: 224,11 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18783221 CAS-nummer: 1242258-49-6 |