2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC302911-1GEA 1360 DKK
APOSPC302911-1G APOSPC302911-5G APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₃ClF₆O₂
Molekylvægt: 292,56 g/mol
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025365
CAS-nummer: 916420-47-8