2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302909-1GEA
296
DKK
APOSPC302909-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Molekylvægt: 210,58 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04972757 CAS-nummer: 56456-51-0 |