5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302893-5GEA
1100
DKK
APOSPC302893-5G
APOSPC302893-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₉H₇F₃O Molekylvægt: 188,15 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660294 CAS-nummer: 886502-76-7 |