4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC302889-1GEA 1100 DKK
APOSPC302889-1G APOSPC302889-5G APOSPC302889-10G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06212985
CAS-nummer: 771581-64-7