3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302875-1GEA
448
DKK
APOSPC302875-1G
APOSPC302875-5G
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formel:
C₉H₇F₂NO Molekylvægt: 183,15 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09258687 CAS-nummer: 1017779-27-9 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |