4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC302861-1GEA 1100 DKK
APOSPC302861-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine 95%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687209
CAS-nummer: 1323966-34-2
UN nummer: 3259
ADR: 8,III