3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302833-5GEA 7860 DKK
APOSPC302833-5G APOSPC302833-10G APOSPC302833-1G
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 97%
3'-Chloro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Formel: C₈H₆ClF₅OS
Molekylvægt: 280,64 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652455
CAS-nummer: 1180486-96-7