2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302818-1GEA 437 DKK
APOSPC302818-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Molekylvægt: 219,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399714
CAS-nummer: 1261828-46-9