2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSPC302814-10GEA 2120 DKK
APOSPC302814-10G APOSPC302814-5G APOSPC302814-1G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062375
CAS-nummer: 468074-92-2