2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302812-1GEA
2630
DKK
APOSPC302812-1G
APOSPC302812-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formel:
C₈H₆F₅NOS Molekylvægt: 259,19 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16652491 CAS-nummer: 1240256-84-1 |