2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSPC302796-1GEA 502 DKK
APOSPC302796-1G APOSPC302796-5G APOSPC302796-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₉ClFNO
Molekylvægt: 189,62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660327
CAS-nummer: 886761-60-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III