4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302783-1GEA 1110 DKK
APOSPC302783-1G APOSPC302783-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Molekylvægt: 187,19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519383
CAS-nummer: 1092461-39-6