4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302782-1GEA 1290 DKK
APOSPC302782-1G APOSPC302782-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzylamine
Formel: C₉H₁₁F₂NO
Molekylvægt: 187,19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258708
CAS-nummer: 1017779-64-4