5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSPC302761-10GEA
8530
DKK
APOSPC302761-10G
APOSPC302761-5G
APOSPC302761-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₅F₄NO Molekylvægt: 195,11 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16652514 CAS-nummer: 123572-63-4 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |